6-Chloro-2,5-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33143-1G
APOSOR33143-1GEA
1570
EUR
APOSOR33143-1G
6-Chloro-2,5-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, tech
6-Chloro-2,5-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Formel:
C₈H₈ClN₃O Molecular Weight: 197,622 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02570845 CAS-Nummer: 478077-86-0 |