3-(4-Methoxyphenyl)-1-(pyridin-2-yl)propan-1-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33144-1G
APOSOR33144-1GEA 1570 EUR
APOSOR33144-1G
3-(4-Methoxyphenyl)-1-(pyridin-2-yl)propan-1-ol, tech
3-(4-Methoxyphenyl)-1-(pyridin-2-yl)propan-1-ol
Formel: C₁₅H₁₇NO₂
Molecular Weight: 243,301 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02570997
CAS-Nummer: 478078-18-1