Methyl-3-amino-3-(4-bromophenyl)propanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33147-1G
APOSOR33147-1GEA
538
EUR
APOSOR33147-1G
Methyl-3-amino-3-(4-bromophenyl)propanoate 95%
Methyl-3-amino-3-(4-bromophenyl)propanoate
Formel:
C₁₀H₁₂BrNO₂ Molecular Weight: 258,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02286059 CAS-Nummer: 453557-71-6 |