1-(4-Acetylphenyl)pyrrolidine-2,5-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33153-1G
APOSOR33153-1GEA
874
EUR
APOSOR33153-1G
1-(4-Acetylphenyl)pyrrolidine-2,5-dione, tech
1-(4-Acetylphenyl)pyrrolidine-2,5-dione
Formel:
C₁₂H₁₁NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00452866 CAS-Nummer: 36254-39-4 |