2-(3-Acetylphenyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33154-1G
APOSOR33154-1GEA
1570
EUR
APOSOR33154-1G
2-(3-Acetylphenyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, tech
2-(3-Acetylphenyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Formel:
C₁₆H₁₁NO₃ Molecular Weight: 265,263 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00628198 CAS-Nummer: 72801-61-7 |