N-(4-Acetylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33157-1G
APOSOR33157-1GEA
1570
EUR
APOSOR33157-1G
N-(4-Acetylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxamide, tech
N-(4-Acetylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxamide
Formel:
C₁₈H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 294,348 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03102637 CAS-Nummer: 692732-82-4 |