3-(Pyrrolidine-1-carbonyl)-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33163-1G
APOSOR33163-1GEA
1330
EUR
APOSOR33163-1G
3-(Pyrrolidine-1-carbonyl)-1H-indole 95%
3-(Pyrrolidine-1-carbonyl)-1H-indole
Formel:
C₁₃H₁₄N₂O Molecular Weight: 214,263 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03305785 CAS-Nummer: 27393-78-8 |