Methyl-5-chloro-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33168-1G
APOSOR33168-1GEA
188
EUR
APOSOR33168-1G
Methyl-5-chloro-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate 95%
Methyl-5-chloro-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Formel:
C₇H₆ClNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04113615 CAS-Nummer: 886360-77-6 |