9,9-Dimethyl-7,8,9,10-tetrahydrophenanthridin-7-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33170-1G
APOSOR33170-1GEA
1570
EUR
APOSOR33170-1G
9,9-Dimethyl-7,8,9,10-tetrahydrophenanthridin-7-one, tech
9,9-Dimethyl-7,8,9,10-tetrahydrophenanthridin-7-one
Formel:
C₁₅H₁₅NO Molecular Weight: 225,286 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03848688 CAS-Nummer: 70062-80-5 |