2,2,4-Trimethyl-2,3-dihydro-1H-1,5-benzodiazepine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33171-1G
APOSOR33171-1GEA
1570
EUR
APOSOR33171-1G
2,2,4-Trimethyl-2,3-dihydro-1H-1,5-benzodiazepine, tech
2,2,4-Trimethyl-2,3-dihydro-1H-1,5-benzodiazepine
Formel:
C₁₂H₁₆N₂ Molecular Weight: 188,269 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00086184 CAS-Nummer: 24107-34-4 |