2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-1,3-thiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33174-1G
APOSOR33174-1GEA
1120
EUR
APOSOR33174-1G
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-1,3-thiazole 95%
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-1,3-thiazole
Formel:
C₉H₁₀N₂S Molecular Weight: 178,254 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04126046 CAS-Nummer: 28142-85-0 |