7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33175-5G
APOSOR33175-5GEA
270
EUR
APOSOR33175-5G
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure 95%
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03425067 CAS-Nummer: 80353-94-2 |