(2Z)-2-[(2,5-Dimethoxyphenyl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33176-1G
APOSOR33176-1GEA
1320
EUR
APOSOR33176-1G
(2Z)-2-[(2,5-Dimethoxyphenyl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
(2Z)-2-[(2,5-Dimethoxyphenyl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one
Formel:
C₁₆H₁₉NO₃ Molecular Weight: 273,327 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02728993 CAS-Nummer: 315244-82-7 |