(2E)-1-{6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33183-1G
APOSOR33183-1GEA
1570
EUR
APOSOR33183-1G
(2E)-1-{6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one, tech
(2E)-1-{6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₃H₁₄ClN₃O Molecular Weight: 263,723 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06496193 CAS-Nummer: 900015-66-9 |