3-Bromo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR33184-1G
APOSOR33184-1GEA
190
EUR
APOSOR33184-1G
3-Bromo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
3-Bromo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₈H₇BrN₂ Molecular Weight: 211,059 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06496194 CAS-Nummer: 866135-66-2 |