3-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33187-1G
APOSOR33187-1GEA
671
EUR
APOSOR33187-1G
3-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
3-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₈H₇BrN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06496195 CAS-Nummer: 866135-71-9 |