2-Chloro-4-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-4-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
OR33205-1G
APOSOR33205-1GEA
671
EUR
APOSOR33205-1G
2-Chloro-4-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzenecarboxylic acid 95%
2-Chloro-4-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzenecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₉ClN₂O₂ Molecular Weight: 236,66 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056672 CAS-Nummer: 220461-68-7 |