2,6-Bis(1H-imidazol-1-yl)benzonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33206-1G
APOSOR33206-1GEA
1570
EUR
APOSOR33206-1G
2,6-Bis(1H-imidazol-1-yl)benzonitrile, tech
2,6-Bis(1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
Formel:
C₁₃H₉N₅ Molecular Weight: 235,244 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00172157 CAS-Nummer: 285987-29-3 |