3-(4-Chlorophenoxy)butan-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33209-1G
APOSOR33209-1GEA 1570 EUR
APOSOR33209-1G
3-(4-Chlorophenoxy)butan-2-one, tech
3-(4-Chlorophenoxy)butan-2-one
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
Molecular Weight: 198,646 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00243668
CAS-Nummer: 3782-11-4