6-[(2-Methylphenyl)methyl]pyridazin-3-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33212-1G
APOSOR33212-1GEA
1570
EUR
APOSOR33212-1G
6-[(2-Methylphenyl)methyl]pyridazin-3-ol, tech
6-[(2-Methylphenyl)methyl]pyridazin-3-ol
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00214802 CAS-Nummer: 60932-69-6 |