N-(4-Methoxyphenyl)-2-oxo-1-(prop-2-yn-1-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33219-1G
APOSOR33219-1GEA
1570
EUR
APOSOR33219-1G
N-(4-Methoxyphenyl)-2-oxo-1-(prop-2-yn-1-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxamide, tech
N-(4-Methoxyphenyl)-2-oxo-1-(prop-2-yn-1-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxamide
Formel:
C₁₆H₁₄N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00141338 CAS-Nummer: 339028-30-7 |