5-Chloro-2-oxo-N-phenyl-1-(prop-2-yn-1-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33220-1G
APOSOR33220-1GEA
1570
EUR
APOSOR33220-1G
5-Chloro-2-oxo-N-phenyl-1-(prop-2-yn-1-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxamide, tech
5-Chloro-2-oxo-N-phenyl-1-(prop-2-yn-1-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxamide
Formel:
C₁₅H₁₁ClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00141340 CAS-Nummer: 339028-41-0 |