2-(2-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33226-1G
APOSOR33226-1GEA
671
EUR
APOSOR33226-1G
2-(2-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile 95%
2-(2-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile
Formel:
C₁₂H₁₃ClN₂O Molecular Weight: 236,697 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173632 CAS-Nummer: 66549-12-0 |