(2Z)-4-Chloro-2-{[(4-chlorophenyl)amino]methylidene}-3-oxobutanenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33233-1G
APOSOR33233-1GEA
1570
EUR
APOSOR33233-1G
(2Z)-4-Chloro-2-{[(4-chlorophenyl)amino]methylidene}-3-oxobutanenitrile, tech
(2Z)-4-Chloro-2-{[(4-chlorophenyl)amino]methylidene}-3-oxobutanenitrile
Formel:
C₁₁H₈Cl₂N₂O Molecular Weight: 255,1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00663748 CAS-Nummer: 339097-10-8 |