2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33234-1G
APOSOR33234-1GEA
1570
EUR
APOSOR33234-1G
2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile, tech
2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile
Formel:
C₁₂H₁₂Cl₂N₂O Molecular Weight: 271,142 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00172631 CAS-Nummer: 135595-04-9 |