1-{4-[(2E)-3-(Dimethylamino)prop-2-enoyl]phenyl}-3,3-dimethylazetidin-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33242-1G
APOSOR33242-1GEA 1570 EUR
APOSOR33242-1G
1-{4-[(2E)-3-(Dimethylamino)prop-2-enoyl]phenyl}-3,3-dimethylazetidin-2-one, tech
1-{4-[(2E)-3-(Dimethylamino)prop-2-enoyl]phenyl}-3,3-dimethylazetidin-2-one
Formel: C₁₆H₂₀N₂O₂
Molecular Weight: 272,342 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00793419
CAS-Nummer: 339100-33-3