(2E)-2-[2-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)hydrazin-1-ylidene]cyclohexan-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33246-1G
APOSOR33246-1GEA
1570
EUR
APOSOR33246-1G
(2E)-2-[2-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)hydrazin-1-ylidene]cyclohexan-1-one, tech
(2E)-2-[2-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)hydrazin-1-ylidene]cyclohexan-1-one
Formel:
C₁₄H₁₆N₂O₃ Molecular Weight: 260.288 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01568696 CAS-Nummer: 339101-62-1 |