4-(Dimethylamino)-2-(phenylamino)pyridine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33247-1G
APOSOR33247-1GEA
1570
EUR
APOSOR33247-1G
4-(Dimethylamino)-2-(phenylamino)pyridine-3-carbonitrile, tech
4-(Dimethylamino)-2-(phenylamino)pyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₄H₁₄N₄ Molecular Weight: 238,288 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01314736 CAS-Nummer: 339102-77-1 |