Methyl 3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazole-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33248-1G
APOSOR33248-1GEA
427
EUR
APOSOR33248-1G
Methyl 3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazole-5-carboxylate 95%
Methyl 3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₀ClNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02185946 CAS-Nummer: 91258-47-8 |