2-(Methylamino)-4-phenylpyridine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33249-1G
APOSOR33249-1GEA
1570
EUR
APOSOR33249-1G
2-(Methylamino)-4-phenylpyridine-3-carbonitrile, tech
2-(Methylamino)-4-phenylpyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₃H₁₁N₃ Molecular Weight: 209,247 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01444225 CAS-Nummer: 339103-54-7 |