5H,6H,7H,8H-Imidazo[1,5-c]pyrimidin-5-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7,8-Dihydroimidazo[1,5-c]pyrimidin-5(6H)-one
OR33250-1G
APOSOR33250-1GEA
133
EUR
APOSOR33250-1G
5H,6H,7H,8H-Imidazo[1,5-c]pyrimidin-5-one, tech
5H,6H,7H,8H-Imidazo[1,5-c]pyrimidin-5-one
Formel:
C₆H₇N₃O Molecular Weight: 137,139 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01443896 CAS-Nummer: 14509-66-1 |