(2E)-3-[5-(Hydroxymethyl)furan-2-yl]-1-phenylprop-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33252-1G
APOSOR33252-1GEA
1570
EUR
APOSOR33252-1G
(2E)-3-[5-(Hydroxymethyl)furan-2-yl]-1-phenylprop-2-en-1-one, tech
(2E)-3-[5-(Hydroxymethyl)furan-2-yl]-1-phenylprop-2-en-1-one
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Molecular Weight: 228,243 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01315260 CAS-Nummer: 132391-04-9 |