(3Z)-3-[(Dimethylamino)methylidene]-6-methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33258-1G
APOSOR33258-1GEA
1570
EUR
APOSOR33258-1G
(3Z)-3-[(Dimethylamino)methylidene]-6-methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-one, tech
(3Z)-3-[(Dimethylamino)methylidene]-6-methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-one
Formel:
C₁₃H₁₅NOS Molecular Weight: 233,329 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04126087 CAS-Nummer: 866136-49-4 |