1-[4-Methyl-2-(morpholin-4-yl)quinolin-3-yl]ethan-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33259-1G
APOSOR33259-1GEA
1570
EUR
APOSOR33259-1G
1-[4-Methyl-2-(morpholin-4-yl)quinolin-3-yl]ethan-1-one, tech
1-[4-Methyl-2-(morpholin-4-yl)quinolin-3-yl]ethan-1-one
Formel:
C₁₆H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 270,326 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01568465 CAS-Nummer: 339106-15-9 |