4-(N'-Hydroxycarbamimidoyl)benzeneboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-(N'-Hydroxycarbamimidoyl)phenyl)boronic acid
OR3326-1G
APOSOR3326-1GEA
148
EUR
APOSOR3326-1G
4-(N'-Hydroxycarbamimidoyl)benzeneboronic acid 95%
4-(N'-Hydroxycarbamimidoyl)benzeneboronic acid
Formel:
C₇H₉BN₂O₃ Molecular Weight: 179.969 g/mol Schmelzpunkt: 290…292 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08436061 CAS-Nummer: 913835-61-7 |