4-[(E)-2-(Dimethylamino)ethenyl]-2-oxo-2H-chromene-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33260-1G
APOSOR33260-1GEA
1570
EUR
APOSOR33260-1G
4-[(E)-2-(Dimethylamino)ethenyl]-2-oxo-2H-chromene-3-carbonitrile, tech
4-[(E)-2-(Dimethylamino)ethenyl]-2-oxo-2H-chromene-3-carbonitrile
Formel:
C₁₄H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 240,257 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01304441 CAS-Nummer: 209617-29-8 |