3-Benzyl-4-hydroxy-1-(2-methoxyethyl)-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33262-1G
APOSOR33262-1GEA
1570
EUR
APOSOR33262-1G
3-Benzyl-4-hydroxy-1-(2-methoxyethyl)-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
3-Benzyl-4-hydroxy-1-(2-methoxyethyl)-1,2-dihydropyridin-2-one
Formel:
C₁₅H₁₇NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01568818 CAS-Nummer: 339106-88-6 |