7-Methoxy-1-benzofuran-2-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33265-1G
APOSOR33265-1GEA
1570
EUR
APOSOR33265-1G
7-Methoxy-1-benzofuran-2-carbonitrile, tech
7-Methoxy-1-benzofuran-2-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₇NO₂ Molecular Weight: 173,168 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02082422 CAS-Nummer: 35351-49-6 |