2-[(3-Chlorophenyl)methoxy]ethan-1-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33269-1G
APOSOR33269-1GEA 0 EUR
APOSOR33269-1G
2-[(3-Chlorophenyl)methoxy]ethan-1-ol, tech
2-[(3-Chlorophenyl)methoxy]ethan-1-ol
Formel: C₉H₁₁ClO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02187353
CAS-Nummer: 478257-99-7