2-Chlor-5-nitrophenylboronsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR3327-1G OR3327-5G OR3327-25G
APOSOR3327-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3327-1G APOSOR3327-5G APOSOR3327-25G
2-Chlor-5-nitrophenylboronsäure
2-Chlor-5-nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₅BClNO₄
Schmelzpunkt: 236…238 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03095323
CAS-Nummer: 867333-29-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR