4-Chloro-6-methyl-2-(propan-2-yl)pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-2-isopropyl-6-methylpyrimidine
OR33282-1G
APOSOR33282-1GEA
671
EUR
APOSOR33282-1G
4-Chloro-6-methyl-2-(propan-2-yl)pyrimidine 95%
4-Chloro-6-methyl-2-(propan-2-yl)pyrimidine
Formel:
C₈H₁₁ClN₂ Molecular Weight: 170,639 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02685656 CAS-Nummer: 4595-69-1 |