(2Z)-2-[(Pyridin-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33283-1G
APOSOR33283-1GEA
1570
EUR
APOSOR33283-1G
(2Z)-2-[(Pyridin-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
(2Z)-2-[(Pyridin-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one
Formel:
C₁₃H₁₄N₂O Molecular Weight: 214,263 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11845415 CAS-Nummer: 410087-17-1 |