(2Z)-2-[(Pyridin-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33284-1G
APOSOR33284-1GEA
1570
EUR
APOSOR33284-1G
(2Z)-2-[(Pyridin-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, tech
(2Z)-2-[(Pyridin-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
Formel:
C₁₃H₁₆N₂O Molecular Weight: 216,279 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11845414 CAS-Nummer: 866136-79-0 |