7-Chloro-6-(2-chloroethyl)-2,5-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33287-1G
APOSOR33287-1GEA
1570
EUR
APOSOR33287-1G
7-Chloro-6-(2-chloroethyl)-2,5-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine, tech
7-Chloro-6-(2-chloroethyl)-2,5-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel:
C₁₀H₁₁Cl₂N₃ Molecular Weight: 244,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03305817 CAS-Nummer: 129909-71-3 |