4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-8-methyl-2H-chromen-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33293-1G
APOSOR33293-1GEA
427
EUR
APOSOR33293-1G
4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-8-methyl-2H-chromen-2-one 95%
4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-8-methyl-2H-chromen-2-one
Formel:
C₁₁H₉ClO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03937668 CAS-Nummer: 163684-50-2 |