(2Z)-2-[(2,5-Dimethoxyphenyl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33299-1G
APOSOR33299-1GEA
1570
EUR
APOSOR33299-1G
(2Z)-2-[(2,5-Dimethoxyphenyl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, tech
(2Z)-2-[(2,5-Dimethoxyphenyl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
Formel:
C₁₆H₂₁NO₃ Molecular Weight: 275,343 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05256362 CAS-Nummer: 866138-55-8 |