1-{6-[(2-Hydroxyethyl)(methyl)amino]naphthalen-2-yl}ethan-1-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33301-1G
APOSOR33301-1GEA
1570
EUR
APOSOR33301-1G
1-{6-[(2-Hydroxyethyl)(methyl)amino]naphthalen-2-yl}ethan-1-one 97%
1-{6-[(2-Hydroxyethyl)(methyl)amino]naphthalen-2-yl}ethan-1-one
Formel:
C₁₅H₁₇NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12756735 CAS-Nummer: 259739-00-9 |