2,4-Dichlorthiophenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,4-Dichlorphenylmercaptan, 1,3-Dichlor-4-mercaptobenzol, 2,4-Dichlorbenzol-1-thiol, 2,4-Dichlorbenzolthiol

OR3331-5G
APOSOR3331-5GEA 21.9 EUR
APOSOR3331-5G
2,4-Dichlorthiophenol 98%
2,4-Dichlorthiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
Molecular Weight: 179,07 g/mol
Siedepunkt: 60…62 °C/1,5mmHg
Schmelzpunkt: 15 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041421
CAS-Nummer: 1122-41-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR