(2E)-3-(Dimethylamino)-1-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]prop-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33323-1G
APOSOR33323-1GEA
1570
EUR
APOSOR33323-1G
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]prop-2-en-1-one, tech
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₆H₂₃N₃O Molecular Weight: 273,373 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00138783 CAS-Nummer: 338975-38-5 |