Methyl-1-chloro-4-isoquinolinecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 1-chloroisoquinoline-4-carboxylate
OR33324-1G
APOSOR33324-1GEA
857
EUR
APOSOR33324-1G
Methyl-1-chloro-4-isoquinolinecarboxylate 95%
Methyl-1-chloro-4-isoquinolinecarboxylate
Formel:
C₁₁H₈ClNO₂ Molecular Weight: 221,64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00140353 CAS-Nummer: 37497-86-2 |